Learn More
D(+)-Glucose, wasserfrei, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur., USP, BP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077255 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15582943
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Schmelzpunkt 146.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h)
Menge 1 kg
Merck Index 15,4495
Spezifischer Drehzustand + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH)
Spezifische Drehung + 52.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance)
Verwandte Substanzen 0.5% max. (total impurities)