Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, wasserfrei, 99 %
Artikelnummer. p-4408344
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11462858
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16828.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
D-Glucose wird in verschiedenen Stoffwechselprozessen eingesetzt, einschließlich der enzymatischen Synthese von Cyclohexyl-Alpha und Beta-D-Glucosiden. Beteiligt an der Erkennung von Typ-2-Diabetes mellitus und der am weitesten verbreiteten Aldohexose in lebenden Organismen. Die Verfügbarkeit beeinflusst psychologische Prozesse, da es eine primäre Energiequelle für das Gehirn ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißer Eisessigsäure, Pyridin, Anilin und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Methanol, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00063774
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucose
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 147 °C bis 153 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 500 g
Beilstein 1281608
Merck Index 14,4459
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%