Learn More
D-Glucose-6-phosphat, Dinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Glucose-6-phosphat (auch Robison-Ester genannt) ist Glucosezucker, der auf Kohlenstoff 6 phosphoryliert ist. Diese Verbindung ist in Zellen sehr häufig, da die überwiegende Mehrheit der Glucose, die in eine Zelle eintritt, auf diese Weise phosphoryliert wird. Aufgrund seiner prominenten Position in der Zellchemie hat Glucose-6-phosphat viele mögliche Schicksale innerhalb der Zelle.
Glucose 6-Phosphat liegt am Anfang von zwei wichtigen Stoffwechselwegen: Glykolyse und Pentosephosphat. Zusätzlich zu diesen Stoffwechselwegen kann Glucose 6-Phosphat zur Lagerung auch in Glykogen oder Stärke umgewandelt werden. Diese Lagerung erfolgt bei den meisten mehrzelligen Tieren in Leber und Muskeln in Form von Glykogen und bei den meisten anderen Organismen in intrazellulären Stärke- oder Glykogengranulaten.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 7 Bis 9 (1 % wässr. Lsg.) |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in destilliertem Wasser oder Verdünnungspuffer. |
| Optische Drehung | +30 bis 38 °C (C=1, Wasser) |
| Formelmasse | 304.2 (anhydrisch) |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Physikalische Form | Pulver |