Learn More
D-Glucose-6-phosphat, Dinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482990 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482990 25 g 25 Gramm
11462990 500 mg 500 Milligramm
11472990 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482990 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210031225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00 CHF
    877.01 CHF / 25 Gramm
    Sparen 43.99 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liegt am Anfang der Glykolyse-Stoffwechselwegs und des Pentosephosphat-Stoffwechselwegs. D-Glucose-6-phosphat, Dinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals ist das Kern-Kohlenhydratsubstrat für die enzymatische Synthese von Archaetidyl-myo-Inositolen, die durch m
Glucose-6-phosphat (auch Robison-Ester genannt) ist Glucosezucker, der auf Kohlenstoff 6 phosphoryliert ist. Diese Verbindung ist in Zellen sehr häufig, da die überwiegende Mehrheit der Glucose, die in eine Zelle eintritt, auf diese Weise phosphoryliert wird. Aufgrund seiner prominenten Position in der Zellchemie hat Glucose-6-phosphat viele mögliche Schicksale innerhalb der Zelle.
Glucose 6-Phosphat liegt am Anfang von zwei wichtigen Stoffwechselwegen: Glykolyse und Pentosephosphat. Zusätzlich zu diesen Stoffwechselwegen kann Glucose 6-Phosphat zur Lagerung auch in Glykogen oder Stärke umgewandelt werden. Diese Lagerung erfolgt bei den meisten mehrzelligen Tieren in Leber und Muskeln in Form von Glykogen und bei den meisten anderen Organismen in intrazellulären Stärke- oder Glykogengranulaten.
Chemische Identifikatoren
CAS 3671-99-6
Summenformel C6H11Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 304.10
MDL-Nummer MFCD00136037
InChI-Schlüssel CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym D-Glucose 6-Phosphat-Dinatriumsalz, Natrium-2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl-phosphat, Natriumglucose-6-phosphat, Dinatrium D-Glucose 6-Phosphat, Glucose 6-Phosphat-Natriumsalz, Glucose 6-Phosphat-Dinatrium, D-Glucose 6-Dinatriumphosphat, D-Glucose 6-Phosphorsäure-Dinatriumsalz, Natrium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Phosphonooxy-Hexanal, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexyl]phosphat
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
pH 7 bis 9 (1%ige wässrige Lösung)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in destilliertem Wasser oder Verdünnungspuffer.
Optische Drehung +30 – 38° (c=1, Wasser)
Formelmasse 304,2 (wasserfrei)
Reinheit (%) ≥ 98%
Physikalische Form Pulver