Learn More
D-Glucose-6-phosphat, Dinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462990 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462990 500 mg 500 Milligramm
11472990 5 g 5 Gramm
11482990 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462990 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02100312.5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Liegt am Anfang der Glykolyse-Stoffwechselwegs und des Pentosephosphat-Stoffwechselwegs. D-Glucose-6-phosphat, Dinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals ist das Kern-Kohlenhydratsubstrat für die enzymatische Synthese von Archaetidyl-myo-Inositolen, die durch m
Glucose-6-phosphat (auch Robison-Ester genannt) ist Glucosezucker, der auf Kohlenstoff 6 phosphoryliert ist. Diese Verbindung ist in Zellen sehr häufig, da die überwiegende Mehrheit der Glucose, die in eine Zelle eintritt, auf diese Weise phosphoryliert wird. Aufgrund seiner prominenten Position in der Zellchemie hat Glucose-6-phosphat viele mögliche Schicksale innerhalb der Zelle.
Glucose 6-Phosphat liegt am Anfang von zwei wichtigen Stoffwechselwegen: Glykolyse und Pentosephosphat. Zusätzlich zu diesen Stoffwechselwegen kann Glucose 6-Phosphat zur Lagerung auch in Glykogen oder Stärke umgewandelt werden. Diese Lagerung erfolgt bei den meisten mehrzelligen Tieren in Leber und Muskeln in Form von Glykogen und bei den meisten anderen Organismen in intrazellulären Stärke- oder Glykogengranulaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3671-99-6
Summenformel C6H11Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 304.10
MDL-Nummer MFCD00136037
InChI-Schlüssel CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym D-Glucose 6-Phosphat-Dinatriumsalz, Natrium-2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl-phosphat, Natriumglucose-6-phosphat, Dinatrium D-Glucose 6-Phosphat, Glucose 6-Phosphat-Natriumsalz, Glucose 6-Phosphat-Dinatrium, D-Glucose 6-Dinatriumphosphat, D-Glucose 6-Phosphorsäure-Dinatriumsalz, Natrium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Phosphonooxy-Hexanal, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexyl]phosphat
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
pH 7 Bis 9 (1 % wässr. Lsg.)
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in destilliertem Wasser oder Verdünnungspuffer.
Optische Drehung +30 bis 38 °C (C=1, Wasser)
Formelmasse 304.2 (anhydrisch)
Reinheit (%) ≥ 98 %
Physikalische Form Pulver