Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucose-6-Phosphatdinatriumsalz, 98 %
Artikelnummer. 15467219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467219 5 g 5 Gramm
15457219 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467219 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66023.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.66 CHF
    320.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 70.01 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3671-99-6 | C6H11Na2O9P | 304.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3671-99-6
Summenformel C6H11Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 304.10
MDL-Nummer MFCD00136037
InChI-Schlüssel CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexyl]phosphat
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 304.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver