Learn More
D-Glucose-6-phosphat-Dinatriumsalzdihydrat, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15813761 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15813761 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
15845148 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
15855148 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15865148 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15813761 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16185.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3671-99-6
Summenformel C6H11Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 304.10
MDL-Nummer MFCD00136037
InChI-Schlüssel CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonym D-Glucose-6-Phosphat-Dinatriumsalz, Natrium2,3 rr,4,5 sr-2,3,4,5 -Tetrahydroxy-6 -Oxohexylphosphat, Natriumglucose-6-Phosphat, Dinatrium-D-Glucose-6-Phosphat, Glucose-Phosphat6-Natriumsalz, Glucose-6 -Phosphat-Dinatrium, Dinatrium D-Glucose 6-Phosphat, D-Glucose-6-Dinatriumphosphat, D-Glucose-6-Phosphorsäure-Dinatriumsalz, Natrium2,3 rs,4,5 rr-2,3,4,5 -Tetrahydroxy-6 -phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucose-6-Phosphat-Dikaliumsalz-Dihydrat
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexyl]phosphat
Formelmasse 340.13