missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Glucose-6Pphosphat, Dinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11403000 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403000 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11403000 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210031301

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Glucose-6-Phosphat-Dikaliumsalz-Hydrat
CAS 5996-17-8
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 95 %
Summenformel C6H13K2O9P
Menge 1 g
Synonym D-Glucose-6-Phosphat-Dikalium*hydrat Sigma g
InChI-Schlüssel LJSYGYHQPZYSEZ-FAOVPRGRSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[K].[K]
IUPAC-Name Kalium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexyl] Dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 338.331
PubChem CID 131855786
Formelmasse 390.4
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Glucose-6-phosphate Dipotassium Salt Hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.