Learn More
D-(+)-Glucose, Merck Millipore
Anhydrous for biochemistry (Reag. Ph Eur)
Marke:  Merck Millipore 1083375000
Additional Details : CAS : 50-99-7 Gewicht : 4.50000kg
Menge 5 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10021100
Menge Preis
1 204.00 CHF / 5 Kilogramm
6 181.50 CHF / 5 Kilogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Applikation:
    • D(+)-Glucose – wasserfrei für biochemische Reag. Ph Eur. CAS 50-99-7, molare Masse 180,16 g/mol
  • Analysehinweis:
    • Assay (berechnet auf wasserfreiem Stoff) 97,5 – 102,0 %
    • Identität (spezifische Rotation) hat Test bestanden
    • Identität (HPLC) hat Test bestanden
    • Identität (Wasser) hat Test bestanden
    • Aussehen der Lösung hat Test bestanden
    • Leitfähigkeit ≤ 20 µS/cm
    • Verwandte Stoffe (Summe der Verunreinigungen A und B) ≤ 0,4 %
    • Verwandte Stoffe (Verunreinigungen C) ≤ 0,2 %
    • Verwandte Stoffe (Verunreinigungen D) ≤ 0,15 %
    • Verwandte Substanzen (unspezifische Verunreinigungen) ≤ 0,10 %
    • Verwandte Substanzen (Summe aller Verunreinigungen) ≤ 0,5 %
    • Dextrin hat Test bestanden
    • Lösliche Stärke, Sulfit ≤ 15 ppm
    • Restlösungsmittel (ICH Q3C) werden vom Herstellungsprozess ausgeschlossen
    • Wasser (nach Karl Fischer) ≤ 1,0 %
    • Entspricht Reag. Ph Eur.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
50-99-7
1 S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11 H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
C6H12O6
180.16
470 g/L
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
MFCD00063774
OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
Dextrose
Specifications
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-99-7
C6H12O6
Dextrose
1 S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11 H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
180.16
5 kg
C6H12O6
MFCD00063774
470 g/L
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrol
Videos
SDS
missing translation for 'documents'
Product Certifications