Learn More
D-(+)-Glucono-1,5-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404454 2500 g 2500 Gramm
11344529 250 g 250 Gramm
11494444 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404454 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13105.0E
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Glucono-delta-Lacton (GdL) ist ein multifunktionaler Lebensmittelzusatzstoff. Er wird hauptsächlich als Proteinkoagulant, Säuremittel, Beiz- oder Triebmittel verwendet. Expander, Konservierungsmittel, Gewürze, Sequestrant, Chelatbildner, Farbkonservierer usw. Er wird häufig in der Lebensmittel- und alltäglichen chemischen Industrie sowie in Pharmazeutika und Kosmetika verwendet. Kunststoff- und harzhaltige Modifikation, Elektrodenposition und Politur, Reinigung der Metalloberfläche und organische Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 500 g/l bei 20 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Vor starken Oxidationsmitteln, starken Basen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-80-2
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD00006647
InChI-Schlüssel PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
Schmelzpunkt 154°C to 159°C (decomposition)
Menge 2500 g
Beilstein 83286
Merck Index 14,4457
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 500g/L (20°C).
Optische Drehung +65° (c=4 in Water)
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-on
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 99%