Learn More
d-Gluconsäure, 50 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432838 2500 mL 2500 Milliliter
11422838 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16806.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
Gluconic acid occurs naturally in fruit, honey, and wine. As a food additive it is an acidity regulator. It is also used in cleaning products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gluconsäure kommt natürlich in Obst, Honig und Wein vor. Fungiert als Lebensmittelzusatzstoff als Säureregler. Wird zudem in Reinigungsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-95-4
Summenformel C6H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 196.155
MDL-Nummer MFCD00004240
InChI-Schlüssel RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonym gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxy-Hexansäure
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gluconic acid
Dichte 1.234
Menge 2500 mL
Optische Drehung +10° (Neat)
Brechungsindex 1.418
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1726055
Merck Index 144456
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 196.16 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% wässrige Lösung