Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(+)-Galactose |
| Schmelzpunkt | 164°C to 168°C |
| Dichte | 1.5 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 1724619 |
| Relative Dichte | 1.50 |
| Formelmasse | 180.16 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Physikalische Form | Pulver |