Learn More
α-D-Galactose1-phosphatdikaliumsalzpenthahydrat, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- α-D-Galactose1-phosphat kann in Stoffwechseluntersuchungen mit dem Leloir-Pathway für Galactose verwendet werden, um den Prozess der Bildung von UPD-Galactose (UDP-Gal) über UDP-Glucose zu untersuchen: α-D-Galactose-1-phosphaturidyltransferase(s) (EC2.7.7.12).
- Kann auch verwendet werden, um die Funktionen der Galactose-1-phosphaturidyltransferase(s) zu identifizieren, zu charakterisieren und zu untersuchen.
- D-Galactose1-phosphat ist ein wichtiger Baustein für die Synthese von Nukleotidzuckern, die Substrate für Glycosyltransferasen sind.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 19046-60-7 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C6H11K2O9P |
| MDL-Nummer | MFCD00065475 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3922740 |
| Synonym | α-D-Galactopyranosylphosphatdikaliumsalzpentahydrat, α-D-Galactopyranosyl1-phosphatdikaliumsalz, α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in 5% Wasser (klare farblose Lösung). |
| InChI-Schlüssel | KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L |
| SMILES | [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Mehr anzeigen |