Learn More
D-Galaktales Triacetat, TRC
Artikelnummer. 30240960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240960 10 g 10 Gramm
30240951 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240960 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG15200010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4098-06-0
Summenformel C12 H16 O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
IUPAC-Name [(2R,3R,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl-acetat
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Galactal, Triacetate (syrup)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 272.0896