Learn More
D(+)-Fucose, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 225630010
Additional Details : CAS : 3615-37-0 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042960
  • 116.20 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Chemische Identifikatoren
3615-37-0
164.16
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
94270
(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
C6H12O5
MFCD00135603
2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
CHEBI:48203
CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
(5% aq. soln.) clear, colorless
Authentic
+ 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
0.5% max. (K.F.)
144.0°C to 145.0°C
3615-37-0
C6H12O5
31, 76
2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
94270
164.16
98+%
D(+)-Fucose
Glasflasche
+ 76.00
Weiß
1g
98% min. (ELSD) (HPLC)
MFCD00135603
15, 4307
(5% in water) Clear colorless to slightly yellow
CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
164.16
CHEBI:48203
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate