Learn More
D-Fruktose, TRC
Artikelnummer. 30011768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
5 g
50 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011768 5 g 5 Gramm
17919344 10 mg 10 Milligramm
17907524 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7925005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym Fructose, (-)-d-Arabino-hex-2-ulopyranose, D(-)-Fructose
IUPAC-Name (2RS,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Fructose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
Formelmasse 180.06
Reinheit (%) >95%