Learn More
β-D-(-)-Fructose, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11359039 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11359039 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11359039 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102186.5
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Fruktose und andere Monosaccharide werden zur Krebsdiagnostik eingesetzt, da Krebszellen im Vergleich zu Glukose eine höhere Fruktoseverwertung aufweisen.
Specifications
Chemischer Name oder Material β-D-(-)-FRUCTOSE
CAS 57-48-7
Schmelzpunkt 110 °C bis 120 °C
Summenformel C6H12O6.
Strukturformel C6H12O6
MDL-Nummer MFCD00148910
Menge 500 g
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser und Alkoholen.
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Pulver