Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fruktose, 99 %
Artikelnummer. 11984041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11984041
Marke: Thermo Scientific Chemicals 161350100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
D(-)-Fructose, 99 %, C6H12O6, CAS-Nummer-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, Arabino-Hexulose, d--Fructose, d---Fructose, d-Levulose, Fructose, D, Furucton, Keto-d-Fructose, Krystar 300, Zucker, Obst, 500 g, Besteht Test, 98,5 % min, 31.321, CHEBI:48095, max. 50 ppm, weiß, 200-333-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Fructose
Schmelzpunkt 103.0°C to 105.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Plastikeimer
Menge 10 kg
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Spezifischer Drehzustand − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Spezifische Drehung − 92.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle