Learn More
D-Fructose-6-phosphat-Dinatriumhydrat, TRC
Artikelnummer. 30405946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405946 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF795553500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Summenformel C6H11O9P . 2Na . xH2O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
IUPAC-Name [Natrium-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexoxy]phosphoryl]oxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 322.11
Formelmasse 322