Learn More
Melford D-Fructose
Description
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- Substanzname: Levulose
- CAS-Nummer: 57-48-7
- Molekularformel: C 6 H 12 O 6
- Molekulargewicht: 180,16
Specifications
Specifications
| CAS | 57-48-7 |
| Summenformel | C6H12O6 |
| Menge | 500 g |