Learn More
D-Fructose-1,6-Bisphosphat-Dicalciumsalz, TRC
Artikelnummer. 30399904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399904 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399904 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7925351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose 1,6-Biphosphate Dicalcium Salt
CAS 6055-82-9
Summenformel C6H10Ca2O12P2
Menge 1 g
Synonym 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) D-Fructose Calcium Salt, Calcium Fructose Diphosphate, Candiolin
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O12P2.2Ca/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;/q;2*+2/p-4/t3-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES [Ca+2].[Ca+2].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 416.24
Formelmasse 415.8899