Learn More
Alfa Aesar™ D-Erythrose, Sirup, ca. 70 % Gew/V,>75 % Trockengewichtsbasis
Artikelnummer. 11424557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11424557 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11424557 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. B21093.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
Erythrose ist ein Antikrebsmittel. In vitro tötet ∼4 mM Erythrose effektiv Krebszellen für getestete Zelllinien (in vitro), wie z. B. Lungen-, Gehirn-, Brust- und kolorektale Krebserkrankungen. D-Erythrose hemmt das Tumorwachstum bei Mäusen (in vivo). Wird zur Untersuchung der Mechanismen der organischen Mikro-Sphäroule-Bildung und der Maillard-Reaktionen (Glykation) verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Erythrose
Namenshinweis syrup
CAS 583-50-6
Hinweise zum Prozentgehalt Trockengew.-Basis
Summenformel C4H8O4
MDL-Nummer MFCD00006970
Menge 1g
Beilstein 1721698
Merck Index 14,3690
Synonym d-erythrose, erythrose, d---erythrose, 2r,3r-2,3,4-trihydroxybutanal, d-erythro-tetrose, unii-x3ei0we8q4, x3ei0we8q4, erythrose, d
InChI-Schlüssel YTBSYETUWUMLBZ-IUYQGCFVSA-N
Optische Drehung −33° (c=2 in Water, 72H)
SMILES C(C(C(C=O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal
Molekulargewicht (g/mol) 120.104
PubChem CID 94176
ChEBI CHEBI:27904
Formelmasse 120.1
Reinheit (%) >75%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈70% w/v