Learn More
D-Erythro-Sphingosin (synthetisch), TRC
Artikelnummer. 30179563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179563 10 mg 10 Milligramm
30178950 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68100010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-78-4
Summenformel C18 H37 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 299.49
Synonym D-Erythro-Sphingosine
IUPAC-Name (E,2S,3R)-2-Aminooctadec-4-en-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Sphingosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formelmasse 299.2824
Reinheit (%) >95%