Learn More
D-erythro-Sphingosin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405789
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15405789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63584.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.499 g/mol
D-erythro-Sphingosine is used to inhibits protein kinase C and calmodulin-dependent enzymes, induces apoptosis. And also used to constituent of cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Erythro-Sphingosin wird verwendet, um die Proteinkinase C zu hemmen und calmodulinabhängige Enzyme zu hemmen, die Apoptose induzieren. Wird auch als Bestandteil von Zellmembranen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-78-4
Summenformel C18H37NO2
Molekulargewicht (g/mol) 299.499
MDL-Nummer MFCD00036751
InChI-Schlüssel WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonym sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
IUPAC-Name (E,2S,3R)-2-Aminooctadec-4-en-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Sphingosine
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 1727294
Merck Index 14,8747
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 299.5
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver