Learn More
D-Erythro-Sphingosin-1-phosphat, TRC
Artikelnummer. 30012659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012659 10 mg 10 Milligramm
30011726 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68150010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26993-30-6
Summenformel C18 H38 N O5 P
Molekulargewicht (g/mol) 379.47
IUPAC-Name [(E,2S,3R)-2-Amino-3-hydroxyoctadec-4-enyl]-dihydrogenphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formelmasse 379.2488