Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Erythrosphingosin-1-Phosphat, 96 %
Artikelnummer. 10019580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10019580 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10019580 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 328520010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
CAS 26993-30-6
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min
Summenformel C18H38NO5P
MDL-Nummer MFCD00274457
Menge 1 mg
Synonym sphingosine 1-phosphate, sphingosine-1-phosphate, c18-sphingosine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine-1-phosphate, sphing-4-enine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine 1-phosphate, sphingosine 1-phosphic acid, s1p, sphing-4-enine-1-phosphate, 2s,3r,4e-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl dihydrogen phosphate
InChI-Schlüssel DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(COP(=O)(O)O)N)O
IUPAC-Name [(E,2S,3R)-2-Amino-3-hydroxyoctadec-4-enyl]-dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 379.5
PubChem CID 5283560
ChEBI CHEBI:37550
Formelmasse 379.5
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.