Learn More
D-Cysteine, TRC
Artikelnummer. 30179378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179378 25 g 25 Gramm
30179668 1 g 1 Gramm
30179394 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99502025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-01-7
Summenformel C3 H7 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 121.16
Synonym D-Cysteine (9CI, ACI), Cysteine, D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, (S)-Cysteine
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES N[C@H](CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Menge 25 g
Formelmasse 121.0197
Versandbedingung Room Temperature