Learn More
D-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30364597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9950401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
CAS 207121-46-8
Summenformel C3H7NO2S.HCl.H2O
Menge 1 g
Synonym D-Cysteine Hydrochloride Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
SMILES O.Cl.N[C@H](CS)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.64
Formelmasse 175.007