Learn More
D-Citronellol, TRC
Artikelnummer. 17924905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17924905 25 g 25 Gramm
17913385 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17924905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC52503525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1117-61-9
Summenformel C10 H20 O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Synonym (R)-(+)-β-Citronellol, (3R)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol
IUPAC-Name (3R)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMILES C[C@@H](CCO)CCC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Citronellol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Formelmasse 156.1514