Learn More
D(+)-Cellobiose; MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483240 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483240 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483240 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210129890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 CHF
    1468.23 CHF / 500 Gramm
    Sparen 76.77 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht löslich in polaren Lösungsmitteln wie Wasser und Ethanol. D-(+)-Cellobiose, MP Biomedicals, ist ein Disaccharid, das aus zwei Glukosemolekülen besteht. Es handelt sich um einen reduzierenden Zucker, der als Zellkulturmedienergänzung verwendet wird.
Spezifikation
CAS 528-50-7
Schmelzpunkt 229 °C bis 239 °C
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00136034
Menge 500 g
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser 4 % (klare, farblose Lösung); unlöslich in Alkohol und Äther.
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung +34° ±3° (c=4, Wasser)
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC-Name (3S,4S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxan-3]Oxyoxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Not Available
Physikalische Form Pulver