Learn More
D(+)-Cellobiose; 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483000 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483000 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483000 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210031910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00 CHF
    417.39 CHF / 10 Gramm
    Sparen 21.61 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Major electron acceptor molecule in biological oxidations that acts as a coenzyme for hydride-transfer enzymes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Cellobiose
CAS 528-50-7
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.99
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00136034
Menge 10 g
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC-Name (3S,4S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxan-3]Oxyoxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Kristallpulver