Learn More
D(+)-Cellobiose; ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443240 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443240 5 g 5 Gramm
11453240 10 g 10 Gramm
11463240 25 g 25 Gramm
11473240 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443240 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210129805
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cellobiose ist ein aus zwei Glucose-Molekülen zusammengesetztes Disaccharid; diese sind β-1,4-glykosidisch verbunden. Es reduziert Zucker, der in polaren Lösungsmitteln wie Wasser und Ethanol leicht löslich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-50-7
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00136034
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Cellobiose
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 5 g
IUPAC-Name (3S,4S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxan-3]Oxyoxan-3,4,5-Triol
Formelmasse 342.3
Physikalische Form Kristallpulver