Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D(+)-Cellobiose |
| Schmelzpunkt | 239°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 31, 380 |
| Merck Index | 15, 1963 |
| Spezifische Drehung | + 34 |
| Mehr anzeigen |