Learn More
Melford D-+-Cellobiose
Artikelnummer. 30018140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018140 1 kg 1 Kilogramm
30018141 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018140 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C321001000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 528-50-7
  • Molekularformel: C 12 H 22 O 11
  • Molekulargewicht: 342,3 g/mol
Spezifikation
CAS 528-50-7
Summenformel C12H22O11
Menge 1 kg