Learn More
D-(+)-Carvone, TRC
Artikelnummer. 30134671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134671 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18469025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244-16-8
Summenformel C10 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Synonym 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5S)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)- (8CI), (+)-Carvone, (5S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-Carvone, Carvone, (+)-, D-(+)-Carvone, D-Carvone, Talent, d-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, d-Carvone
IUPAC-Name (5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Carvone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Formelmasse 150.1045