Learn More
D(+)-Carvon, 96 %, natürlich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10664622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10664622 25 g Glasflasche 25 Gramm
10674622 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10664622 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150680250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
D(+)-Carvon, CAS-Nr. 2244-16-8, ist ein Monoterpen-Keton, ein Naturprodukt, das hauptsächlich in Achillea ageratum und Curcuma pierreana vorkommt.Es kann als Aromastoff verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • D(+)-Carvon gehört zur Terpenfamilie und gilt als Monoterpen-Keton, das natürlich hauptsächlich in Achillea ageratum und Curcuma pierreana vorkommt
Verwendung
  • D(+)-Carvon hat bei Mäusen eine supprimierende Wirkung gegen durch fettreiche Ernährung induzierte Gewichtszunahme gezeigt
  • Es wurde als Aromastoff verwendet
  • Es wurde in der organischen Synthese als Ausgangsmaterial für die asymmetrische Gesamtsynthese von Naturprodukten, einschließlich der Synthese des Terpenoids Quassin, verwendet
  • In-vitro-Studien haben gezeigt, dass diese Verbindung die Cellulase-induzierte Capsidiol-Produktion in Nicotiana tabacum hemmen kann, indem sie die Isoprenylierung von Proteinen stört
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244-16-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00062997
InChI-Schlüssel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-Name (5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Carvone
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9560g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4950 to 1.5010
Menge 25 g
Beilstein 07, 153
Merck Index 14, 1874
Relative Dichte 0.956
Spezifische Drehung + 57.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit