Learn More
D(+)-Camphersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776525
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
124-83-4
C10H14O4-2
198.218
MFCD00001375
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
6918944
(1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-Dicarboxylate
CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
124-83-4
C10H14O4-2
198.218
MFCD00001375
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
6918944
(1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-Dicarboxylate
CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D(+)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 183°bis 187 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver