Learn More
BLNK Antibody (125), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18601992 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18601992 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601992 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290140APC
 Article restreint
Verfügbar ab: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
BLNK Monoclonal specifically detects BLNK in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BLNK
Alias de gène AGM4, B cell linker protein, BASH, B-cell adapter containing a SH2 domain protein, B-cell adapter containing a Src homology 2 domain protein, B-cell linker, B-cell linker protein, BLNK-s, Cytoplasmic adapter protein, LY57, MGC111051, SLP-65BLNK-S, SLP65Ly57, Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BLNK (Accession#: AAH18906.1; Met 1-Ser 456).
Primaire ou secondaire Primary
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.