Learn More
D-beta-Prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404268
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15404268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57871.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110013-18-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt in organischen Synthesen.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110013-18-8
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD09607969
InChI-Schlüssel QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol
PubChem CID 7446913
IUPAC-Name [(3R)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMILES C1CNCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-beta-Prolinol
Dichte 0.979
Siedepunkt 173°C to 177°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 95%