Learn More
D-Asparaginsäure, TRC
Artikelnummer. 30010041
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010041 5 g 5 Gramm
30004218 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7900205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-96-6
Summenformel C4 H7 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 133.1
Synonym (-)-Aspartic Acid, (R)-Aspartic Acid, D-(-)-Aspartic Acid, 2-Aminobutanedioic Acid, NSC 97922
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutanidsäure
SMILES N[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Aspartic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Menge 5 g
Formelmasse 133.0375
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur