missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Asparaginsäure, TRC

Artikelnummer. 30004218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30004218 1 g 1 Gramm
30010041 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30004218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7900201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1783-96-6
Summenformel C4 H7 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 133.1
Synonym (-)-Aspartic Acid, (R)-Aspartic Acid, D-(-)-Aspartic Acid, 2-Aminobutanedioic Acid, NSC 97922
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutanidsäure
SMILES N[C@H](CC(=O)O)C(=O)O

Spécification

Chemischer Name oder Material D-Aspartic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Menge 1 g
Formelmasse 133.0375
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.