Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %
Artikelnummer. 10296540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10296540 25 g Glasflasche 25 Gramm
10574274 5 g Glasflasche 5 Gramm
10145403 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10296540 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 204260250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-96-6
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.103
MDL-Nummer MFCD00063081
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutanidsäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Aspartic acid
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.3% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 04, 471
Spezifische Drehung − 25.80
Merck Index 15, 830
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Menge 25 g
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver