Learn More
D-(-)-Asparagin-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30341424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341424 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA780125500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Asparagine Monohydrate
CAS 5794-24-1
Summenformel C4H8N2O3 . H2O
Menge 500 mg
Synonym D-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, D- (8CI), D-Asparagine, monohydrate (9CI), (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, D-Asparagine monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
SMILES O.N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Formelmasse 150.0641