Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparagin-Monohydrat
Artikelnummer. p-7214699 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17271136
Marke: Thermo Scientific Chemicals 204270010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-24-1
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid hydrate
SMILES O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt 280.0°C
Summenformel C4H10N2O4
Strukturformel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Merck Index 14, 837
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Menge 1 g
Formelmasse 150.13