Learn More
D-Arginin, TRC
Artikelnummer. 30330580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330580 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA76951510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Arginine
CAS 157-06-2
Summenformel C6 H14 N4 O2
Menge 10 g
Synonym (R)-Arginine
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
SMILES O=C(O)C(N)CCCNC(=N)N
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.1117