Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arginin-Monohydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. p-7023135
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11413327
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16222.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-75-8 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
The influence in creatinine metabolismis that by that d-arginine monohydrochloride caused slightly larger increases in muscle creatine. D-Arginyl ethyl ester was synthesized by vigorously stirring D-arginine monohydrochloride and excess anhydrous ethanol in an ice bath.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Einfluss auf den Kreatininstoffwechsel ist, dass dadurch D-Arginin-Monohydrochlorid einen etwas größeren Anstieg des Muskelkreatins verursacht hat. D-Arginylethylester wurde durch kräftiges Rühren von D-Arginin-Monohydrochlorid und überschüssigem wasserfreiem Ethanol in einem Eisbad synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml) und 3 N HCl (5).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-75-8
Summenformel C6H15ClN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
MDL-Nummer MFCD00012620
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Synonym d-arginine hydrochloride, h-d-arg-oh.hcl, d-arginine monohydrochloride, d-arginine, monohydrochloride, unii-aw80ygd17d, d-arginine hcl, arginine, monohydrochloride, d, aw80ygd17d, arginine, chloride, d--arginine hydrochloride
PubChem CID 12326
IUPAC-Name (2R)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure hydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Arginine monohydrochloride
Schmelzpunkt 216°C to 218°C
Beilstein 5773432
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),and 3N HCl (5).
Menge 1 g
Formelmasse 210.67
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%