Learn More
D-(-)-Arabinose (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10216054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10216054 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10216054 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2504100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-(-)-Arabinose ist eine Komponente, die für Kulturmedien verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Arabinose
CAS 28697-53-2
Schmelzpunkt 152°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Summenformel C5H10O5
MDL-Nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Menge 100 g
Spezifische Drehung -107 to -97° (+ or -)
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
PubChem CID 71313478
Formelmasse 150.07
Reinheit (%) 99% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff