Learn More
D-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 17969314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17969314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17969314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7641755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28697-53-2
Summenformel C5 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Synonym D-Arabinose, Arabinopyranose, D- (8CI), D-Arabinopyranose
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Arabinopyranose
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Formelmasse 150.0528