Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Arabinose, 99+ %
Artikelnummer. 10751241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10751241 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10347580 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10751241 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 161451000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28697-53-2
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC-Name (2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material D(-)-Arabinose
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 152.0°C to 160.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31, 34
Spezifische Drehung − 103.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.