Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-α-Tocopherol, 99 %
Artikelnummer. 10127900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10127900 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10127900 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 421031000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-α-Tocopherol
Namenshinweis 99%
CAS 59-02-9
Schmelzpunkt 2.5°C to 3.5°C
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 200°C to 220°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C29H50O2
Brechungsindex 1.5050 to 1.507
MDL-Nummer MFCD00072045
Menge 100 mg
Merck Index 15, 9653
Relative Dichte 0.95
Spezifischer Drehzustand +24° (25°C c=2,in isooctane)
Spezifische Drehung + 24
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
InChI-Schlüssel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
SMILES CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)O
IUPAC-Name (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-Ttrimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 430.7
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
Formelmasse 430.7
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit